Learn More
N-Phenacylpyridiniumbromid, 97 %, Thermo Scientific™™
Artikelnummer. p-7077338 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 16883-69-5
Summenformel C13H12BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 278.15
InChI-Schlüssel PXSUMUYPXZEXDT-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-phenacylpyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridin-1-ium bromide, n-phenacylpyridinium bromide, 1-phenacylpyridiniumbromide, 1-acetophenonepyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenylethyl pyridinium bromide, 1-2-oxo-2-phenyl-ethyl-pyridinium, bromide, phenacylpyridinium bromide, acmc-1c6a6, 1-phenacyl-pyridinium bromide
PubChem CID 2798954
IUPAC-Name 1-Phenyl-2-Pyridin-1-ium-1-ylethanon;bromide
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C[N+]2=CC=CC=C2.[Br-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Phenacylpyridinium bromide
Schmelzpunkt 193.0°C to 195.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (Argentometry)
Menge 10 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 278.15
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Phenacylpyridinium bromide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-(2-Oxo-2-phenylethyl)pyridinium bromide