Learn More
N,N-Dimethylformamid, puriss p.a., ACS Reagenz, Reag. Ph. Eur., ≥ 99.8 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Menge:
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Verpackung:
Glasflasche
Poly-Flasche
Beschreibung
ACS LÖSUNGSMITTEL FÜR DIE ALLGEMEINE ANWENDUNG
- Kostengünstige Lösung für Anwendungen wie präparative HPLC, Reinigung und organische Synthese
- Geeignet für weniger anspruchsvolle Anwendungen wie die routinemäßige isokratische HPLC
- Abweichungen und Verringerung von Problemen, die auf eine Verunreinigung durch Lösungsmittel zurückzuführen sind
- Alle Lösungsmittel werden auf die Einhaltung der ACS-Vorschriften für die allgemeine Verwendung getestet
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethylformamid |
pH | 7 (bei 20 °C) |
Schmelzpunkt | -61 °C |
Namenshinweis | Reag. Ph. Eur. |
Dichte | 0.944 g/ml, 0.948 bis 0.950 g/ml bei 20 °C |
Siedepunkt | 152 °C bis 154 °C |
Menge | 4 x 2.5 l |
Explosionsgrenze | 0.152 |
Flammpunkt | 58 °C (136.4 °F) |
Zündpunkt | 833 °F |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- N,N-Dimethylformamide
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H312 + H332-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt oder Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H360D-Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.