Learn More
N,N-Dimethyl-p-phenylenediamindihydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464133
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
CAS: 536-46-9 | C8H14Cl2N2 | 209.11 g/mol
It is a stain used in microscopy. N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride is also suitable for use in the peroxidase test. It is a compound that is normally used to measure the antioxidant potential.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es handelt sich um einen Farbstoff, der in der Mikroskopie verwendet wird. N,N-Dimethyl-p-phenylendiamindiamindihydrochlorid ist auch für den Einsatz im Peroxidasetest geeignet. Es ist eine Verbindung, die normalerweise verwendet wird, um das antioxidative Potenzial zu messen.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Feuchtigkeit und Wasser/Feuchtigkeit lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Vor Licht schützen. Unter inertem Gas lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 536-46-9
Summenformel C8H14Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 209.11
MDL-Nummer MFCD00012991
InChI-Schlüssel PXJHVKRLFWZUNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, 4-amino-n,n-dimethylaniline dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, 1,4-benzenediamine, n,n-dimethyl-, dihydrochloride, 1,4-amino-n,n-dimethylaniline,dihydrochloride, n,n-dimethyl-1,4-benzenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediamine 2hcl, dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride, n,n-dimethyl-p-phenylenediammonium dichloride, pubchem21651
PubChem CID 2724166
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].CNC1=CC=C(NC)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N-Dimethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride
Schmelzpunkt 212°C (decomposition)
Menge 500 g
UN-Nummer UN2811
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name Dihydrogen-N1,N4-dimethylbenzol-1,4-diamindichlorid
Formelmasse 209.12
Reinheit (%) 98%