Learn More
N,N-Dimethyl-4-Nitrosoanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline |
Schmelzpunkt | 84°C to 87°C |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1369 |
Beilstein | 607293 |
Merck Index | 14,6638 |
Formelmasse | 150.18 |
Reinheit (%) | 98% |