Learn More
N,N-Diethylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10032360 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 91-66-7 | C10H15N | 149.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 91-66-7
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.24
Número MDL MFCD00009042,MFCD31699978
Clave InChI GGSUCNLOZRCGPQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diethylaniline, n,n-diethylanilin, diethylphenylamine, benzenamine, n,n-diethyl, n,n-diethyl aniline, diaethylanilin, phenyldiethylamine, aniline, n,n-diethyl, n,n-diethylaminobenzene, n-phenyldiethylamine
PubChem CID 7061
Nombre IUPAC N,N-diethylaniline
SMILES CCN(CC)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N, N-Diethylaniline
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -38.0°C
Color Gelb
Densidad 0.9330g/mL
Punto de ebullición 215.0°C to 217.0°C
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glasflasche
Fórmula lineal C6H5N(C2H5)2
Índice de refracción 1.5410 to 1.5430
Cantidad 1 L
Beilstein 12, 164
Fieser 05,212; 16,182
Índice Merck 15, 3125
Gravedad específica 0.933
Información de solubilidad Solubility in water: 10-27g/L. Other solubilities: slightly soluble in alcohol,chloroform and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Flüssigkeit