Learn More
N,N'-Di-tert-Butylethylendiamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7044168
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
CAS: 4062-60-6 | C10H24N2 | 172.316 g/mol
N,N'-Di-tert-butylethylenediamine is used as a primary and secondary intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N,N′-Di-tert-Butylethylendiamin wird als primäres und sekundäres Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich (33 g/l) (25° C),
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4062-60-6
Summenformel C10H24N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.316
MDL-Nummer MFCD00014996
InChI-Schlüssel KGHYGBGIWLNFAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n'-di-tert-butylethylenediamine, 1,2-bis tert-butylamino ethane, n,n'-di-t-butylethylenediamine, n1,n2-di-tert-butylethane-1,2-diamine, unii-6wai8u5v0w, n,n'-bis tert-butyl ethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl, n,n'-di-tert-butyl-ethylenediamine, 6wai8u5v0w, n,n'-bis 1,1-dimethylethyl-1,2-ethanediamine
PubChem CID 77680
IUPAC-Name N,N'-Ditert-butylethan-1,2-diamin
SMILES CC(C)(C)NCCNC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Siedepunkt 132°C (100 mmHg)
Flammpunkt 62°C (143°F)
Strukturformel (CH3)3CNHCH2CH2NHC(CH3)3
Menge 5 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 1738432
Formelmasse 172.32
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N'-Di-tert-butylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: N,N'-Di-tert-butylethylenediamine