Learn More
N-Methylpiperidin 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582521 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
250 mL
1 L
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Milliliter
250 Milliliter
CAS: 626-67-5 | C6H14ClN | 135.64 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 626-67-5
Fórmula molecular C6H14ClN
Peso molecular (g/mol) 135.64
Número MDL MFCD00006491
Clave InChI QDUXDCXILAPLAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-methylpiperidine, piperidine, 1-methyl, methylpiperidine, n-methyl piperidine, 1-methyl-piperidine, n-methylpiperidin, methylpiperdine, 1-methylpiperadine, n-methyl-piperidine, 1-methyl piperidine
PubChem CID 12291
Nombre IUPAC 1-Methylpiperidin
SMILES [H+].[Cl-].CN1CCCCC1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-Methylpiperidine
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -50.0°C
Color Farblos
Densidad 0.8200g/mL
Punto de ebullición 105.0°C to 108.0°C
Temperatura de inflamación 3°C
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Glasflasche
Índice de refracción 1.4368 to 1.4388
Cantidad 250 mL
Beilstein 20,16
Gravedad específica 0.82
Información de solubilidad Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, acetone, toluene and
Viscosidad 5 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.18
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylpiperidine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.