Learn More
N-Methylphenethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 589-08-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
81.40 CHF - 682.00 CHF
Identificadores de productos químicos
CAS | 589-08-2 |
---|---|
Summenformel | C9H13N |
Molekulargewicht (g/mol) | 135.21 |
MDL-Nummer | MFCD00008291 |
InChI-Schlüssel | SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-methylphenethylamine, benzeneethanamine, n-methyl, methyl-phenethyl-amine, n-methyl-2-phenylethylamine, n-methyl-n-2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylaminoethane, phenethylamine, n-methyl, methyl 2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylamino-aethan, n-methyl-phenethylamine |
PubChem CID | 11503 |
IUPAC-Name | N-Methyl-2-phenylethanamin |
SMILES | CNCCC1=CC=CC=C1 |
Código de producto | Marca | Menge | Verpackung | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Menge | Verpackung | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10367150
|
Thermo Scientific Acros
127450050 |
5 g | Glasflasche |
81.40 CHF
5 Gramm |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10572331
|
Thermo Scientific Acros
127450250 |
25 g | Glasflasche |
254.00 CHF
25 Gramm |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10617294
|
Thermo Scientific Acros
127451000 |
100 g | Glasflasche |
682.00 CHF
100 Gramm |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
589-08-2 | |
135.21 | |
SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N | |
11503 | |
CNCCC1=CC=CC=C1 |
C9H13N | |
MFCD00008291 | |
n-methylphenethylamine, benzeneethanamine, n-methyl, methyl-phenethyl-amine, n-methyl-2-phenylethylamine, n-methyl-n-2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylaminoethane, phenethylamine, n-methyl, methyl 2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylamino-aethan, n-methyl-phenethylamine | |
N-Methyl-2-phenylethanamin |
Spezifikation
N-Methylphenethylamine | |
98.5 | |
Farblos bis hellgelb | |
203.0°C | |
Echt | |
C9H13N | |
1.5150 to 1.5170 | |
12, 1097 | |
n-methylphenethylamine, benzeneethanamine, n-methyl, methyl-phenethyl-amine, n-methyl-2-phenylethylamine, n-methyl-n-2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylaminoethane, phenethylamine, n-methyl, methyl 2-phenylethyl amine, 1-phenyl-2-methylamino-aethan, n-methyl-phenethylamine | |
SASNBVQSOZSTPD-UHFFFAOYSA-N | |
N-Methyl-2-phenylethanamin | |
11503 | |
99% |
589-08-2 | |
100.0 | |
0.9300g/mL | |
73°C | |
98.5% min. (GC) | |
C6H5CH2CH2NHCH3 | |
MFCD00008291 | |
0.93 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol and ether | |
CNCCC1=CC=CC=C1 | |
135.21 | |
135.21 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
GHS-P-Hinweis
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfe/Sprühnebel nicht einatmen.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Wasser und Seife waschen.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen
GHS-Signalwort: Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 209-632-3
- N-Methylphenethylamine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.