Learn More
N-Methylethylendiamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10697312
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 109-81-9 | C3H12N2 | 76.14 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-81-9
Summenformel C3H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 76.14
MDL-Nummer MFCD00008165
InChI-Schlüssel KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Synonym n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
PubChem CID 8014
IUPAC-Name N'-Methylethan-1,2-diamin
SMILES C[NH2+]CC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylethylenediamine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8400g/mL
Siedepunkt 114.0°C to 116.0°C
Flammpunkt 41°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3NHCH2CH2NH2
Brechungsindex 1.4390 to 1.4420
Menge 25 g
Beilstein 04, I, 415
Relative Dichte 0.84
Formelmasse 74.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-Methylethylenediamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.