Learn More
N-Methylethylenediamin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484793
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 109-81-9 | C3H12N2 | 76.14 g/mol
N-Methylethylenediamine undergoes condensation with pyridine-2-carboxaldehyde to form an imine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
N-Methylethylendiamin wird mit Pyridin-2-Carbonsaldehyd kondensiert, um ein Imin zu bilden.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109-81-9
Summenformel C3H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 76.14
MDL-Nummer MFCD00008165
InChI-Schlüssel KFIGICHILYTCJF-UHFFFAOYSA-P
Synonym n-methylethylenediamine, 1,2-ethanediamine, n-methyl, 2-aminoethylmethylamine, n-methyldiaminoethane, n-methylethanediamine, 2-methylamino ethylamine, n-methyl-1,2-ethanediamine, n-methylethylidenediamine, ethylenediamine, n-methyl, n-methylethane-1,2-diamine
PubChem CID 8014
IUPAC-Name N'-Methylethan-1,2-diamin
SMILES C[NH2+]CC[NH3+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methylethylenediamine
Dichte 0.851
Siedepunkt 114°C to 116°C
Flammpunkt 41°C (105°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel H2NCH2CH2NHCH3
Brechungsindex 1.4395
Menge 25 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 878141
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic
Formelmasse 74.13
Reinheit (%) 95%