Learn More
N-Methyl-N-(Chinolin-6-Ylmethyl)amin, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3175725
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 179873-36-0
Summenformel C11H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 172.23
MDL-Nummer MFCD06738897
InChI-Schlüssel IIPNTNDPIZNFRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-n-quinolin-6-ylmethyl amine, n-methyl-1-quinolin-6-yl methanamine, methyl quinolin-6-ylmethyl amine, methyl-quinolin-6-ylmethyl-amine, n-methyl-n-6-quinolinylmethyl amine, 6-quinolinemethanamine, n-methyl, 6-quinolinemethanamine,n-methyl, n-methyl-1-6-quinolinyl methanamine, n-methyl-6-quinolinemethanamine, methyl 6-quinolylmethyl amine
PubChem CID 6483903
IUPAC-Name methyl[(quinolin-6-yl)methyl]amine
SMILES CNCC1=CC=C2N=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Methyl-N-(quinolin-6-ylmethyl)amine
CAS Min. % 94.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 172.23
Reinheit (%) 95%