Learn More
N-Methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10183374
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Chemische Identifikatoren
CAS 886851-49-6
Summenformel C12H13N3
Molekulargewicht (g/mol) 199.257
MDL-Nummer MFCD09702386
InChI-Schlüssel AHOVMAYXXRVWIS-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine, methyl 3-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, benzenemethanamine,n-methyl-3-2-pyrimidinyl, n-methyl-1-3-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, n-3-pyrimidin-2-yl benzyl methylamine, 2-3-methylamino methyl phenyl pyrimidine, methyl 3-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-3-2-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 24229568
IUPAC-Name N-methyl-1-(3-pyrimidin-2-ylphenyl)methanamin
SMILES CNCC1=CC=CC(=C1)C2=NC=CC=N2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-3-pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 199.26
Reinheit (%) 97%