Learn More
N-methyl-(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amindioxalat, 90 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | N-methyl-(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amine dioxalate |
CAS Min. % | 89.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 90% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 341.27 |
Reinheit (%) | 90% |