Learn More
N-methyl-(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amindioxalat, 90 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3486374
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
250 Milligramm
Chemische Identifikatoren
CAS 910036-85-0
Summenformel C13H15N3O8
Molekulargewicht (g/mol) 341.276
MDL-Nummer MFCD09025842
InChI-Schlüssel HDQRBNFLWRHBAA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1h-benzimidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, 1h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid, n-methyl-1h-benzo d imidazol-5-ylmethyl amine dioxalate, oxalic acid-1-1h-benzimidazol-6-yl-n-methylmethanamine 2/1, 3h-1,3-benzodiazol-5-ylmethyl methyl amine; bis oxalic acid
PubChem CID 18525786
IUPAC-Name 1-(3H-Benzimidazol-5-yl)-N-methylmethanamin;oxalsäure
SMILES CNCC1=CC2=C(C=C1)N=CN2.C(=O)(C(=O)O)O.C(=O)(C(=O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-methyl-(1H-benzimidazol-5-ylmethyl)amine dioxalate
CAS Min. % 89.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 90%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 341.27
Reinheit (%) 90%