Learn More
N-Methyl-1-Propylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 627-35-0 | C4H11N | 73.139 g/mol
28.47 CHF - 285.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 627-35-0
Summenformel C4H11N
Molekulargewicht (g/mol) 73.139
MDL-Nummer MFCD00009361
InChI-Schlüssel GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
PubChem CID 12315
IUPAC-Name N-Methylpropan-1-amin
SMILES CCCNC
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11468726
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16903.03
1 g
28.47 CHF
1 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11478726
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16903.06
5 g
78.10 CHF
5 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11488726
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16903.14
25 g
285.00 CHF
25 Gramm
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
627-35-0
73.139
GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
12315
CCCNC
C4H11N
MFCD00009361
n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
N-Methylpropan-1-amin
Spezifikation
N-Methyl-1-propylamine
0.713
−1.1°C (30°F)
C4H11N
UN2733
GVWISOJSERXQBM-UHFFFAOYSA-N
N-Methylpropan-1-amin
12315
97%
627-35-0
62°C to 64°C
Amine-like
MFCD00009361
n-methylpropylamine, n-methyl-n-propylamine, methyl propyl amine, 1-propanamine, n-methyl, methyl-n-propylamine, methylpropylamine, unii-vw1h32h1qm, n-propylmethylamine, n-methyl-1-propylamine, vw1h32h1qm
CCCNC
73.139
73.14
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H225-H314-H318
Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:3; Verpackungsgruppe:II; Bezeichnung des Gutes:AMINE, ENTZÜNDBAR, KORROSIV, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen