Learn More
N-Methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamin, 90 %, Thermo Scientific™
110.00 CHF - 296.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 906352-81-6 |
---|---|
Summenformel | C11H16N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 176.26 |
MDL-Nummer | MFCD09817499 |
InChI-Schlüssel | QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | 1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine |
PubChem CID | 24229592 |
IUPAC-Name | methyl[(1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)methyl]amine |
SMILES | CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10376664
|
Thermo Scientific Maybridge
CC58746CB |
250 mg | Bernsteinfarbene Glasflasche |
110.00 CHF
250 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10692665
|
Thermo Scientific Maybridge
CC58746DA |
1 g | Bernsteinfarbene Glasflasche |
296.00 CHF
1 Gramm |
Verfügbar ab: 29-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
906352-81-6 | |
176.26 | |
QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N | |
24229592 | |
CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2 |
C11H16N2 | |
MFCD09817499 | |
1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine | |
methyl[(1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)methyl]amine |
Spezifikation
N-methyl-(1-methylindolin-5-yl)methylamine | |
89.5 | |
90% | |
MFCD09817499 | |
QPUPWFNEDMKWGL-UHFFFAOYSA-N | |
methyl[(1-methyl-2,3-dihydro-1H-indol-5-yl)methyl]amine | |
24229592 | |
90% |
906352-81-6 | |
100.0 | |
C11H16N2 | |
1-methyl-5-methylamino methyl indoline, 2,3-dihydro-1-methyl-5-methylamino methyl-1h-indole, methyl 1-methyl-2,3-dihydroindol-5-yl methyl amine, methyl 1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methyl amine, methyl 1-methylindolin-5-yl methyl amine, n-methyl-1-1-methylindolin-5-yl methanamine, 1-2,3-dihydro-1-methyl-1h-indol-5-yl-n-methylmethylamine, n-methyl-1-1-methyl-2,3-dihydro-1h-indol-5-yl methanamine | |
CNCC1=CC2=C(C=C1)N(C)CC2 | |
176.26 | |
176.26 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr