Learn More
n-Hexan, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319368
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 L
4 L
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Lösungsmittel in Sol-Gel-Vorläuferanwendungen
n-Hexane is used as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. Other uses are as fuels and fuel additives, intermediates and laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95°C
Farbe Farblos
Dichte 0.659
Siedepunkt 69°C
Menge 4 L
Flammpunkt -23°C (-9°F)
Zündpunkt 240°C (464°F)
Geruch Weak, characteristic
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1.375
Dampfdruck 120mm Hg at 20°C
UN-Nummer 1208
Beilstein 1730733
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether.
Formelmasse 86.18