Learn More
n-Hexan, 95 %, Optima™ für HPLC und GC/MS, Fisher Chemical
Artikelnummer. 16504344 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
1 L
4 L
Verpackung:
Bernsteinfarbenes Safe-Cote™ Glas
Braunes Kalknatronglas
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.
Hochgradig reines und vielseitiges Lösungsmittel, geeignet für HPLC, Spektralphotometrie und GC/MC-Analyse
  • Abgeschirmt für fluoreszierende und UV-absorbierende Kontaminanten zur Reduzierung von Interferenzen und Erhalt glatterer Basislinien
  • Geprüft auf GC/MS-Eignung
  • Erfüllt auch ACS-Spezifikationen
  • Nur für Forschungszwecke vorgesehen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-54-3, 107-83-5, 96-14-0
Summenformel C6H14
Molekulargewicht (g/mol) 86.18
MDL-Nummer MFCD02179311
InChI-Schlüssel VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC-Name Hexan
SMILES CCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material n-Hexane
Schmelzpunkt -95°C
Extinktion 0.005 AU max. at 254nm, 0.005 AU max. at 280nm, 0.07 AU max. at 220nm, 0.25 AU max. at 210nm, 1.00 AU max. at 195nm
Farbe Farblos
Dichte 0.659g/cm³
Siedepunkt 69°C
Menge 4 L
Identifizierung Pass Test
Verpackung Braunes Kalknatronglas
Physikalische Form Flüssig
Hinweise zur Reinheitsqualität Also meets ACS specifications
Brechungsindex 1.3710 to 1.3750 (at 25°C)
Prozentgehaltsbereich 95%
Rückstand nach Verdampfung 1ppm max.
Dampfdruck 160mbar at 20°C
UN-Nummer 1208
Viskosität 0.31 mPa/s at 20°C
Wasser 0.01% max.
Formelmasse 86.17
Güte OPTIMA™