Learn More
n-Heptan, 99+%, für die Spektroskopie, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 142-82-5 | C7H16 | 100.21 g/mol
58.49 CHF - 182.91 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 142-82-5 |
---|---|
Summenformel | C7H16 |
Molekulargewicht (g/mol) | 100.21 |
MDL-Nummer | MFCD00009544 |
InChI-Schlüssel | IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish |
PubChem CID | 8900 |
ChEBI | CHEBI:43098 |
IUPAC-Name | Heptan |
SMILES | CCCCCCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10559472
|
Thermo Scientific Acros
411255000 |
500 mL | EcoSafPak™ Glasflasche |
58.49 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10542574
|
Thermo Scientific Acros
411250025 |
2.5 L | Glasflasche |
182.91 CHF
2.50 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die UV/VIS-SpektroskopieChemische Identifikatoren
142-82-5 | |
100.21 | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
8900 | |
Heptan |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
CHEBI:43098 | |
CCCCCCC |
Spezifikation
n-Heptane | |
0.01 max. at 240nm, 0.01 max. at 250nm, 0.01 max. at 260nm, 0.01 max. at 400nm, 0.05 max. at 230nm, 0.15 max. at 220nm, 0.4 max. at 210nm, 1 max. at 197nm, 1 max. at 200nm | |
99.0 | |
0.6830g/mL | |
−4°C | |
1.3850 to 1.3890 | |
0.0005 % max. | |
C7H16 | |
MFCD00009544 | |
0.4 mPa.s (20°C) | |
0.03% Max. | |
n-heptane, dipropylmethane, heptan, heptyl hydride, dipropyl methane, gettysolve-c, skellysolve c, heptanen, eptani, heptan polish | |
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N | |
Heptan | |
8900 | |
100.2 | |
Spektroskopie |
-91.0°C | |
142-82-5 | |
100.0 | |
98.0°C | |
Flüssig | |
99+% | |
0.683 | |
CH3(CH2)5CH3 | |
Vapor Pressure: 48mbar at 20°C | |
01, 154 | |
15, 4694 | |
Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform | |
CCCCCCC | |
100.21 | |
CHEBI:43098 | |
≥99% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-P-Hinweis Verursacht Hautreizungen.Kann Schläfrigkeit oder Benommenheit verursachen.Kann beim Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
GHS-P-Hinweis Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dämpfen/Sprühnebel vermeiden.BEI VERSCHLUCKEN:Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.KEIN Erbrechen herbeiführen.Freisetzung in die Umwelt vermeiden.BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit reichlich Wasser abwaschen
Gefahr
missing translation for 'einecsNumber' : 205-563-8
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse MI7700000
missing translation for 'tsca' : TSCA