Learn More
N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-Lysin-Methylester-Hydrochlorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
1 g
5 g
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | N(epsilon)-Benzyloxycarbonyl-L-lysine methyl ester hydrochloride |
Schmelzpunkt | 115°C to 118°C |
Beilstein | 3578476 |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 330.81 |
Optische Drehung | +14.5° (c=2 in Water) |
Reinheit (%) | 95% |