Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Carbobenzyloxy-L-Serin, 99+ %
Artikelnummer. 10093160
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 1145-80-8 | C11H13NO5 | 239.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1145-80-8
Summenformel C11H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 239.23
MDL-Nummer MFCD00002662
InChI-Schlüssel GNIDSOFZAKMQAO-UHFFFAOYNA-N
Synonym z-ser-oh, n-cbz-l-serine, benzyloxycarbonylserine, z-l-serine, carbobenzyloxy-l-serine, n-carbobenzyloxy-l-serine, cbz-l-ser-oh, n-carbobenzoxy-l-serine, n-benzyloxycarbonyl-l-serine, cbz-l-serine
PubChem CID 100310
IUPAC-Name (2S)-3-Hydroxy-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansäure
SMILES OCC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Carbobenzyloxy-L-serine
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 115°C to 120°C
Farbe Weiß bis Creme-farben
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOCH2CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 06, IV, 2374
Spezifische Drehung + 6
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formelmasse 239.23
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • N-Carbobenzyloxy-L-serine