Learn More
N-Boc-D-beta-prolin-ethylester, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15463868
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314419-65-2
Summenformel C12H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 243.303
MDL-Nummer MFCD19442798
InChI-Schlüssel PKDQVUYUWUHNMG-SECBINFHSA-N
Synonym ethyl r-1-boc-3-pyrrolidinecarboxylate, r-1-tert-butyl 3-ethyl pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, n-boc-d-beta-proline ethyl ester, ethyl r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylate, r-1-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, r-1-n-boc-pyrrolidine-3-carboxylic acid ethyl ester, 1-o-tert-butyl 3-o-ethyl 3r-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate, 1-tert-butyl 3-ethyl 3r-pyrrolidine-1,3-dicarboxylate
PubChem CID 1515160
IUPAC-Name 1-O-Tert-Butyl 3-O-Ethyl (3R)-Pyrrolidin-1,3-Dicarboxylat
SMILES CCOC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Boc-D-beta-proline ethyl ester
Menge 1 g
Formelmasse 243.3
Reinheit (%) 97%