Learn More
N-Allylanilin 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15402178
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
CAS: 589-09-3 | C9H11N | 133.19 g/mol
It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln und starken Säuren fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 589-09-3
Summenformel C9H11N
Molekulargewicht (g/mol) 133.19
MDL-Nummer MFCD00008638
InChI-Schlüssel LQFLWKPCQITJIH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-allylaniline, n-allyl-aniline, benzenamine, n-2-propenyl, unii-q7s639gwxg, n-prop-2-en-1-ylaniline, q7s639gwxg, phenylprop-2-enylamine, nyl, allylphenylamine, allyl-phenyl-amine
PubChem CID 68525
SMILES C=CCNC1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-Allylaniline
Farbe Farblos bis braun
Dichte 0.982 g/mL
Siedepunkt 218°C to 220°C
Flammpunkt 89°C (192°F)
Strukturformel C6H5NHCH2CH=CH2
Brechungsindex 1.563
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
IUPAC-Name N-Prop-2-enylanilin
Formelmasse 133.19
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit