Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-D-Glucosamin, ≥98 %
N-Acetyl-D-glucosamin, CAS-Nr. 72-87-7, ist das D-Isomer des aus Glucose gewonnenen Monomers, das in strukturellen Polysacchariden gefunden wird.
29.85 CHF - 169.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7512-17-6
Summenformel C8H15NO6
Molekulargewicht (g/mol) 221.21
MDL-Nummer MFCD00061615
InChI-Schlüssel OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
IUPAC-Name N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
SMILES CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11479983
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A13047.09
10 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11489983
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A13047.18
50 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11438770
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
A13047.22
100 g Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
N-Acetyl-D-glucosamine is used in the identification and characterization of N-acetyl-beta-D-hexoaminidase. It is also used in the treatment of osteoarthritis and inflammatory bowel disease (IBD), including ulcerative colitis and Crohn's disease. Further, it is used as a substrate in sialic acid production, cosmetics and in drug development research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Löslich in konzentrierter Salzsäure, Schwefelsäure, Phosphorsäure und Ameisensäure. Unlöslich in Wasser, verdünnten Säuren, verdünnten Alkalien, konzentrierten Alkalien und organischen Lösungsmittel.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7512-17-6
221.21
OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
C8H15NO6
MFCD00061615
N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
Spezifikation
N-Acetyl-D-glucosamine
213°C (decomposition)
C8H15NO6
1727589
Soluble in concentrated hydrochloric acid,sulfuric acid,phosphoric acid and formic acid. Insoluble in water,dilute acids,dilute alkalis,concentrated alkalis and organic solvents.
CC(=O)N[C@H]1C(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
221.21
7512-17-6
≥98%
MFCD00061615
Hygroskopisch
OVRNDRQMDRJTHS-WZWLWIOANA-N
N-[(3R,4R,5S,6R)-2,4,5-Trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamid
221.21
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-368-2
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : Hygroskopisch
Recommended Storage : Kühl lagern; unter Stickstoff lagern