Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
Artikelnummer. 15406789
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 169332-60-9
Summenformel C20H30N4O11
Synonym Ac-Asp-Glu-Val-Asp-CHO; Ac-DEVD-CHO
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°C to -10°C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reversibler Inhibitor des Interleukin-1beta-Converting-Enzyms (ICE); hemmt auch die Caspase-3-Spaltung der Poly(ADP-Ribose)-Polymerase
Formelmasse 502.47
Empfindlichkeit Moisture Sensitive
Produkttyp N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-al
Form Pulver
InChI-Schlüssel UMBVAPCONCILTL-MRHIQRDNSA-N
SMILES CC(C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C=O
IUPAC-Name (4S)-4-[(2S)-3-carboxy-2-acetamidopropanamido]-4-{[(1S)-1-{[(2S)-1-carboxy-3-oxopropan-2-yl]carbamoyl}-2-methylpropyl]carbamoyl}butanoic acid
Molekulargewicht (g/mol) 502.48