Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acetyl-Asp-Glu-Val-Asp-7-Amino-4-(trifluoromethyl)cumarin
Click to view available options
Menge:
10 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 10 mg |
Beschreibung | Weiß |
Inhalt und Lagerung | -30°C to -10°C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein fluorogenes Substrat für Caspase-3 |
CAS | 201608-14-2 |
Summenformel | C30H34F3N5O13 |
Formelmasse | 729.61g/mol |
Synonym | Ac-DEVD-AFC |
Produkttyp | Signaltransduktionsreagenz |
Form | Pulver |