Learn More
N-(4-Chlor-2-Pyridyl)Thioharnstoff, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15416107
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1824186-34-6
Summenformel C6H6ClN3S
Molekulargewicht (g/mol) 187.65
MDL-Nummer MFCD22380707
InChI-Schlüssel MWEAHCQSCSTMKP-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-4-chloro-2-pyridyl thiourea
PubChem CID 98001125
IUPAC-Name (4-chloropyridin-2-yl)thiourea
SMILES NC(=S)NC1=NC=CC(Cl)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(4-Chloro-2-pyridyl)thiourea
Schmelzpunkt 182°C to 187°C
Menge 1 g
Formelmasse 187.65
Reinheit (%) 97%