Learn More
Alfa Aesar™ N-(2-Chlor-3-pyridyl)-maleimid
Artikelnummer. 11440000
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Chemische Identifikatoren
CAS 278610-39-2
Summenformel C9H5ClN2O2
Molekulargewicht (g/mol) 208.60
MDL-Nummer MFCD00111928
InChI-Schlüssel JVJJPDZQLVCNFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-2-chloro-3-pyridyl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-1h-pyrrole-2,5-dione, 1-2-chloropyridin-3-yl-2,5-dihydro-1h-pyrrole-2,5-dione, n-2-chloropyridin-3-yl maleimide, 1-2-chloro-3-pyridyl azoline-2,5-dione, n-2-chloropyridine-3-yl maleimide
PubChem CID 2781068
IUPAC-Name 1-(2-Chlorpyridin-3-yl)Pyrrol-2,5-Dion
SMILES ClC1=C(C=CC=N1)N1C(=O)C=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material N-(2-Chloro-3-pyridyl)maleimide
Menge 5 g
Formelmasse 208.61