Learn More
N-(1-Naphthyl)ethylenediamin, Dihydrochlorid, 98+ %, ACS Reagenz, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10582194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
N-(1-Naphthyl)ethylendiamin, Dihydrochlorid, >-98,0 % (auf Trockensubstanz), C12H16Cl2N2, CAS-Nummer-1465-25-4
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1465-25-4
Número MDL MFCD00012556
Clave InChI MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride
PubChem CID 15106
ChEBI CHEBI:53452
Spezifikation
Nombre del producto químico o material N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Información de descomposición 200°C
Punto de fusión 200.0°C
Color Beige bis Weiß oder Pink
Espectro infrarrojo Echt
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (on dry substance) (Argentometry)
Envase Glasflasche
Fórmula molecular C12H14N2·2ClH
Fórmula lineal C10H7NHCH2CH2NH2·2HCl
Cantidad 500 g
Beilstein 12, II, 699
Sensibilidad (to sulfanilamide) Passes
Índice Merck 15, 6491
Información de solubilidad Passes test
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl
Nombre IUPAC N'-Naphthalen-1-ylethan-1,2-diamin;dihydrochlorid
Peso molecular (g/mol) 259.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.17
Porcentaje de pureza 98+%
Grado ACS-Reagenz
Forma física Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.