Learn More
Thermo Scientific Chemicals Myo-Inositol, Zellkulturqualität
Artikelnummer. 15405189
Click to view available options
Menge:
50 g
100 g
250 g
Lipotrope Substanz
It has been tested with CHO, L929, and Vero cell lines and can be used for other cell culture applications. A method for HPLC identification and quantitation has been achieved by this chemical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurde mit CHO-, L929- und Vero-Zelllinien getestet und kann auch für andere Zellkulturanwendungen verwendet werden. Mit dieser Chemikalie wurde eine Methode zur HPLC-Identifizierung und -Quantifizierung umgesetzt.
Löslichkeit
Die Substanz ist wasserlöslich (50 mg/ml).
Hinweise
Lösungen von Myoinositol können für die Verwendung in Zellkulturen autoklaviert werden. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-89-8
Summenformel C6H12O6.
Molekulargewicht (g/mol) 180.156
MDL-Nummer MFCD00077932
InChI-Schlüssel CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC-Name Cyclohexan-1,2,3,4,5,6-Hexol
SMILES C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material myo-Inositol
Schmelzpunkt 222°C to 227°C
Farbe Weiß
Geruch Geruchsneutral
Menge 100 g
Beilstein 1907329
Merck Index 14,4978
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water (50mg/ml).
Formelmasse 180.16
Güte Zellkultur
Physikalische Form Kristallpulver