Learn More
MPZL2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | MPZL2 |
---|---|
Konzentration | 0.31 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16839093
|
Proteintech
11787-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16829093
|
Proteintech
11787-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This antibody can be used to detect endogenous MPZL2, however, the reason for the additional band of 32 kDa is still unknown.
Epithelial V-like antigen (EVA) is expressed in thymus epithelium and strongly downregulated by thymocyte developmental progression. This gene is expressed in the thymus and in several epithelial structures early in embryogenesis.Spezifikation
MPZL2 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
O60487, O70255 | |
10205, 14012, 300679 | |
MPZL2 Fusion Protein Ag2419 | |
Primary | |
-20°C | |
MPZL2 |
0.31 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Epithelial V like antigen 1, EVA, EVA1, MPZL2, myelin protein zero like 2 | |
MPZL2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |