Learn More
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysin Hydrobromid-Anlagerungsfaktoren: ≥70,000 MW
Erleichtert Adhäsion, Anhaftung und Ausbreitung in der Kultur adhärenter Zellen
Marke:  MP Biomedicals™ 0215017780
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11446642
  • 261.00 CHF / 100 Milligramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Nicht steril oder gammabestrahlt erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
-20 °C
Unsteril
Synthetisch
Poly-L-Lysin