Learn More
Invitrogen™ Mouse Olfactomedin-1 ELISA Kit
ELISA
Marke:  Invitrogen™ EM58RBX10
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Product Code. 18597804
  • 6660.00 CHF / 10 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Description
Description
Mouse Olfactomedin-1 quantitates mouse Olfactomedin-1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant mouse Olfactomedin-1.
Die Familie der Olfaktomedine besteht aus einer vielfältigen Gruppe von sezernierten Glykoproteinen, zu denen OLFM1 (Noelin-1), OLFM2 (Noelin-2), OLFM3 (Noelin-3), OLFM4 (Noelin-4), Tiarin, Pancortin, Gliometin und Mycocilin gehören. Diese Proteine sind an der Entwicklung des Nervensystems beteiligt. Insbesondere wird die Expression von OLFM1 und OLFM2 in der Neuronalplatte und der Neuralleiste sowie in den kranialen Ganglia in der Maus bei E8 bis 10 und später im Hirngewebe sowie in der Zone der Polarisationsaktivität in der Extremität beobachtet. Überexpression von OLFM1 verursacht einen Überschuss an Neuralleisten-Auswanderungen und eine verlängerte Neuralleisten-Produktion. OLFM2 beteiligt sich an der Regulation der Entwicklung des vorderen Nervensystems. Eine Arg144Gln-Mutation in OLFM2 wurde als mögliche Ursache für ein Offenwinkelglaukom (OAG) festgestellt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
1B426B; AMY; AW742568; D2Sut1e; Neuroblastom-Protein; Neuronales Olfaktomedin-bezogenes ER-lokalisiertes Protein; Noe1; Noel; NOEL1; Noelin; Noelin 1; Noelin 2; NOELIN1; OlfA; Olofaktomedin 1; Olfaktomedin-bezogenes ER-lokalisiertes Protein; Olfaktomedin-1; OLFM1; Pancortin; Pancortin 1; Pancortin 1-4; Pancortin3
0.084 ng/mL
ELISA
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
OLFM1.
<10
HRP
Nur für Forschungszwecke
2 bis 8 °C
1 h 20 min
0,084 bis 20 ng/mL
Biotin
Serum, Supernatant
O88998.
<12%
Pre-coated 96 well plate, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
10 x 96 Tests
Plasma 50 μL, Serum 50 μL, Supernatant 50 μL
OLFM1.
4 h 45 min
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers