Learn More
Fisherbrand™ MOTICAM 1 CAMERA
Moticam 1-Serie für Schulen und kleine Labors. Es ist eine Live-Auflösung, die diese Kameras mit interaktiven Whiteboards für integriertes Lernen verwendet.
Marke: Fisherbrand™ 1100600100601
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Passend für das Okularrohr der meisten Standardmikroskope
- Moticam-Kameras werden mit Motic Images plus2.0 Software für die Verwendung mit PC oder Mac™ für Foto- oder Videoaufnahmen, Anmerkungen, Bearbeitung und Messung geliefert
- Der Treiber wird unter Windows Vista und höher automatisch installiert
Spezifikation
Digitale Mikroskopkamera | |
Optical moticam digital microscope camera | |
CS ring adapter, two eyepiece adapters to fit 30 to 38mm O.D. eyepieces, USB cable, calibration slides, motic images 2 software CD, macro viewing tube | |
USB | |
CMOS |
Optical Calculation: 6.35mm (0.25 in.) | |
30 to 38mm eyepiece | |
Fokussierbares Objektiv: 8 mm | |
800 x 600 pixels | |
1 Year |