Learn More
Invitrogen™ Monkey Decorin ELISA Kit
ELISA
Marke: Invitrogen™ EP22RB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Monkey Decorin quantitates monkey Decorin in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey Decorin.
Decorin ist ein Mitglied der kleinen, Leucin-reichen Proteoglykan(SLRP)-Familie zusammen mit Biglykan. Decorin, das in der interterritorialen Region des Knorpels gefunden wird, interagiert mit Kollagen und anderen Matrixproteinen, um die Knorpelmatrix zu regulieren. Es wurde gezeigt, dass es mit Fibronektin, Thrombospondin, C1q, dem epidermalen Wachstumsfaktor-Rezeptor (EGFR) und TGF-b interagieren kann. Es wird angenommen, dass Decorin auch eine Rolle im Zellzyklus der Chondrozyten spielt. Das neoepitope Fragment von Decorin hat eine Sequenz von PKTLQE, und entsteht durch MMP-3 oder ADAMTS-4 vermittelte Spaltung an Glu154-Leu155 des Decorin Kernproteins.
Spezifikation
Knochenproteoglycan II; CSCD; DC; Dcn; DCN Protein; DCN1C; Dekorin; Dekorin Isoform ein Präproprotein; Dermatan sulfat proteoglycan-II; Dermatan sulfat proteoglycan-II (Dekorin); Dermatan sulfat proteoglycan II; DSPG; DSPG2; mDcn; PG40; PGII; PGS2; PG-S2; Proteoglycan Kernprotein; Proteoglycan Kernprotein; bindet Kollagenfasern des Typs I und TGF-beta; Dekoron; ähnlich wie Knochenproteoglycan II; ähnlich wie Dekorin; SLRR1B; kleines Leucin-reiches Protein 1 B; unbenanntes Proteinprodukt | |
5 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
<10% | |
HRP | |
Nur für Forschungszwecke | |
2 bis 8 °C | |
1 h 20 min |
5 bis 1.200 pg/ml | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers | |
96 Tests | |
Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl | |
Dekorin | |
4 h 45 min |