Learn More
Molybdänrohling, Durchmesser x Länge: 6.35 x 6.35 mm (0.25 x 0.25 Zoll), 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11354468
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Form: Ca. .2.0 g/Kugel
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum
Farbe Grau
Aussehen Dark gray slug
Dichte 10.22g/cm3 at 20°C
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 100 g
Geruch Geruchsneutral
Form Slug, Durchmesser x Länge: 6.35 X 6.35 mm (0.25 X 0.25 Zoll)