Learn More
Molybdänstab, 6.4 mm (0.25 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spécification
Chemischer Name oder Material | Molybdenum |
Farbe | Grau |
Aussehen | Dark gray rod |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 250 g |
Geruch | Geruchsneutral |
Form | Stange, 6.4 mm (0.25 Zoll) Durchmesser |
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu