Learn More
Molybdänstab, 5 mm (0.2 in.) Durchmesser, Puratronic™, 99.97 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367137
Click to view available options
Menge:
150 mm
10 x 150 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Molybdenum rod
Namenshinweis 5mm (0.2 in.) dia.
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 150 mm
Reinheit (%) 99.97%
Güte Puratronic™
Gewicht ≈2g/cm
Form Stange