Learn More
Molybdänpulver, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Summenformel Mo
Molekulargewicht (g/mol) 95.95
MDL-Nummer MFCD00003465
InChI-Schlüssel ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC-Name Molybdän
SMILES [Mo]
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7439-98-7
95.95
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
23932
Molybdän
Mo
MFCD00003465
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CHEBI:28685
[Mo]
Spezifikation
Molybdenum
7439-98-7
10.22g/cm3 at 20°C
Mo
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
[Mo]
95.95
CHEBI:28685
Pulver
Grau
gray powder
99.95% (Metals basis)
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Molybdän
23932
Geruchsneutral
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P210-P240-P241-P260-P264b-P270-P281-P308+P313-P370+P378q-P501c
Gehäuse H228-H360-H371
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:4,1; Verpackungsgruppe:II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse QA4680000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
  • Molybdenum powder
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Molybdenum