Learn More
Molybdänplatte, 2.5 mm (0.098 in.) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356757
Click to view available options
Cantidad:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Packungsgröße:
100 Millimeter
50 Millimeter
500 Millimeter
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-98-7
Fórmula molecular Mo
Peso molecular (g/mol) 95.95
Número MDL MFCD00003465
Clave InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nombre IUPAC Molybdän
SMILES [Mo]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Molybdenum plate
Nombre de nota 2.5mm (0.098 in.) thick
Notas del porcentaje del ensayo (Metallbasis)
Cantidad 100 x 500 mm
Porcentaje de pureza 99.95%
Peso ≈64g/50x50mm
Formulario Platte