Learn More
Molybdän(IV)-sulfid, 98.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11954221 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststofftrommel
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1317-33-5
Summenformel MoS2
Molekulargewicht (g/mol) 160.07
InChI-Schlüssel CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
IUPAC-Name Bis(sulfanyliden)molybdän
SMILES S=[Mo]=S
Specifications
Chemischer Name oder Material Molybdenum(IV) sulfide
Schmelzpunkt 2375.0°C
Farbe Schwarz oder Grau
Physikalische Form Pulver
Menge 2.5 kg
Prozentgehaltsbereich 98% min. (MoS2)
Strukturformel MoS2
Merck Index 15,6322
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid
Formelmasse 160.07
Reinheit (%) 98.5%
Verpackung Kunststofftrommel
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Molybdenum(IV) sulfide
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Hazard Statement
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Precautionary Statement
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.