Learn More
Miele Professional™ Modul
Modul E 743 zur optimalen Aufnahme von Enghalsglas 100 - 500 ml
Marke: Miele Professional™ 5555250
3676.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Mit 36 Düsen (E 351) 4 x 160 mm mit Arretierung (E 353)
Spezifikation
Edelstahl, Kunststoff | |
Edelstahl, schwarz | |
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten, Labor | |
190 mm |
Einsatz/Modul für Enghals-Glasgefäße | |
36 Enghalsgläser | |
496 mm | |
492 mm |