Learn More
MLN64 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen | MLN64 |
---|---|
Konzentration | 0.15 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16879814
|
Proteintech
20292-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16869814
|
Proteintech
20292-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
This gene encodes a member of a subfamily of lipid trafficking proteins that are characterized by a C-terminal steroidogenic acute regulatory domain and an N-terminal metastatic lymph node 64 domain. The encoded protein localizes to the membranes of late endosomes and may be involved in exporting cholesterol. Alternative splicing results in multiple transcript variants.Spezifikation
MLN64 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q14849, Q61542 | |
10948, 363675, 59045 | |
MLN64 Fusion Protein Ag14061 | |
Primary | |
-20°C | |
STARD3 |
0.15 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
CAB1, MLN 64, MLN64, Protein CAB1, STARD3 | |
Stard3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |