Learn More
IKA™ Ministar 40 Digital mit CH-Stecker
GREENER_CHOICE
Diese einfach zu bedienende Rührer kombinieren die grundlegenden Funktionen mit einem kompakten Design.
Marke:  IKA™ 0025006571
Artikelnummer. 16268671
  • auf Anfrage / 1 Stück
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Kompaktes Design - Das reduzierte Design und die Konzentration auf die wichtigsten Aspekte machen die Rührer zu zuverlässigen Laborbegleitern
  • Einfache Bedienung - Die Bedienung erfolgt über einen stabilen Drehknopf
  • Die Anzeige zeigt deutlich die Drehzahl an
  • Schnelle Updates - Regelmäßige Software-Updates können schnell und einfach über die USB-Schnittstelle durchgeführt werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 rpm
LED
69 w
Bürstenlos, DC
40 Ncm
1.72 kg
25 L
100/240 V
50/60 Hz
-10°C to +350°C
30.000 mPas
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen