Learn More
Grant Instruments™ Mikrotiterplattenblöcke für Molekularbiologie- und Biotechnologieanwendungen
Blöcke mit doppelter Größe werden mit zusätzlichem Extraktionswerkzeug geliefert
362.00 CHF - 507.00 CHF
Produktcode | Marke | Temperaturgleichförmigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Temperaturgleichförmigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10271973
|
Grant Instruments™
QDP-H |
±0.3 °C |
362.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11400968
|
Grant Instruments™
QDP-FL |
±0.5 °C |
507.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Blöcke in doppelter Größe
- Extraktionswerkzeug im Lieferumfang enthalten
- Für Anwendungen in der Molekularbiologie und Biotechnologie
- L x B x H: 140 x 100 x 75 mm
Spezifikation
Block | |
140 x 100 x 75 mm |