Learn More
Ansell Microgard™ 2000 SOCO/CSI Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15586524 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Entwickelt, damit Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann und trotzdem Widerstand gegen Sättigung flüssiger Chemikalien zu bieten. Filtert 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer.
  • Selbstklebende Taschen können an jeder beliebigen Stelle auf dem Kleidungsstück angebracht werden, um die Ausrüstung zu sichern.
  • Die Fingerschlaufen verhindern ein Verrutschen der Ärmel beim Arbeiten über Kopfhöhe.
  • Schutz der höchsten Leistungsklasse vor biologischen Stoffen gemäß EN 14126
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
  • Elastische Haube, Handgelenke, Taille und Knöchel
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • 2-teilige Haube mit Kinnriemen
  • Doppelte Fingerschlaufen
  • Mit 2 Taschen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 2 Extragroß
Geschlecht Unisex
Material Mikroporöse Polythelenfolie
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 2-teilig mit Kinnriemen
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Gebunden
Sterilität Non-sterile
Zertifizierungen/Konformität (Europa) Cat III Type 5-B, 6-B, EN1073-2, EN14126, EN1149-1, DIN 32781
Beschreibung Kapuze mit Kinnriemen, zwei Fingerschlaufen
Modell WH20-B-00-128, Inklusive Haube mit Kinnriemen, zwei Fingerschlaufen
Anzahl Taschen 2