Learn More
Ansell Microgard™ 2000 Comfort Overalls mit Kapuze
Entwickelt, damit Wasserdampf (Schweiß) aus dem Anzug entweichen kann und trotzdem Widerstand gegen Sättigung flüssiger Chemikalien zu bieten. Filtert 100 % der Partikel bis 0.01 Mikrometer.
Marke:  Ansell WH20B-00129-06
260.98 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15546534
  • 384.00 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-11-2025
Beschreibung
  • Overall mit 3-teiliger elastischer Haube
  • Elastische Handgelenke, Fingerschlaufen, Taille und Knöchel
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Mikroporöses Polyethylen-Verbundgewebe mit atmungsaktivem SMS-Rückeneinsatz
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Antistatisch gemäß EN 1149-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Unisex
Weiß
Elastisch
Daumenschlaufe
3-teilig, elastisch
Gebunden
Atmungsaktive SMS
WH20-B-00-129, Inklusive Haube, Fingerschlaufen
2 Extragroß
Mikroporöses Polyethylen-Laminat
Single-use
Elastisch
Mit Haube
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Non-sterile
EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Keine