Learn More
Ansell Rote Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze
Zum sicheren Entfernen, Entsorgen und Lagern von Asbest. Die Ansell Edmont™ MicroGARD™ 1500 Overalls mit Hauben ermöglichen eine Filterung von kleinen Partikeln ab einer Größe von 3 μ.
Marke: Ansell RD15S-00138-03
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Overall mit 3-teiliger Haube
- Elastische Einsätze an Handgelenk, Taille und Knöcheln
- 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
- Filterung von 100 % der Partikel > 3 Mikrometer
- Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
- Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
- Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
Spezifikation
Schutzoveralls | |
Unisex | |
Rot | |
Elastisch | |
Elastisch | |
3-teilig | |
Genäht | |
EN ISO 13982-1, EN13034 | |
Keine |
Mittel | |
SMS-Polypropylen | |
Single-use | |
Elastisch | |
Mit Haube | |
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste | |
Non-sterile | |
RD15-S-00-138, Inklusive Haube |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto