Learn More
Ansell Rote Microgard™ 1500 Overalls mit Kapuze
Zum sicheren Entfernen, Entsorgen und Lagern von Asbest. Die Ansell Edmont™ MicroGARD™ 1500 Overalls mit Hauben ermöglichen eine Filterung von kleinen Partikeln ab einer Größe von 3 μ.
Marke:  Ansell RD15S-00138-05
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15516484
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Overall mit 3-teiliger Haube
  • Elastische Einsätze an Handgelenk, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Filterung von 100 % der Partikel > 3 Mikrometer
  • Luft- und wasserdampfdurchlässig (“atmungsaktiv”), um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern
  • Silikonfrei für Spritzlackieranwendungen
  • Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schutzoveralls
Unisex
Rot
Elastisch
Elastisch
3-teilig
Genäht
EN ISO 13982-1, EN13034
Keine
Extragroß
SMS-Polypropylen
Single-use
Elastisch
Mit Haube
2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Non-sterile
RD15-S-00-138, Inklusive Haube