Learn More
Ansell Weiße Microgard™ 1500 Plus Overalls mit Kapuze
Artikelnummer. 15546494 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Bietet eine gute Barriere gegen Partikel wie Asbest, Ziegelstaub und Zementstaub. Die Ansell Edmont™ Microgard™ 1500 Plus weißen Overalls mit Haube ermöglichen eine Filterung von 99.9 % von Partikeln > 3 μ.
  • Overall mit 3-teiliger Haube, abgesteppten Nähten, elastischen Einsätzen an Haube, Handgelenken, Taille und Knöcheln
  • 2-Wege-Reißverschluss vorne mit wiederverschließbarer Windschutzleiste
  • Antistatisch behandeltes SMS-Gewebe
  • Atmungsaktiv, um das Risiko von Wärmebelastung zu verringern 
  • Silikonfrei, was bei Spritzlackieranwendungen von entscheidender Bedeutung ist
  • Optimierte Passform für Tragekomfort und Sicherheit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzoveralls
Größe 3 Extragroß
Geschlecht Unisex
Material Antistatisches SMS
Farbe Weiß
Einwegprodukt Single-use
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Hood Type 3-teilig, elastisch
Verschlusstyp 2-Wege-Reißverschluss vorne mit Windschutzleiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Non-sterile
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN ISO 13982-1, EN13034, EN1073-2, EN1149-5
Modell WH15-S-00-111, Inklusive Haube
Anzahl Taschen Keine